Kluczowe dokumenty
RAB1789
Sigma-Aldrich
Rhesus Macaque BCAM ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Wybierz wielkość
1 KIT
3700,00 zł
3700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
3700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
3700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
reaktywność gatunkowa
rhesus macaque
metody
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ta para przeciwciał ELISA wykrywa cząsteczkę adhezji komórek podstawnych makaka rezus (BCAM).
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Protokole.
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy. Wpisz słowo sample w polu tekstowym podanym dla numeru partii.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)