Kluczowe dokumenty
RAB1774
Sigma-Aldrich
Human VAP-B ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... VAPB(9217)
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Protokole.
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy. Wpisz słowo sample w polu tekstowym podanym dla numeru partii.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)