Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 96 wells | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
3670,00 zł
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 15 pg/mL
standard curve range: 16.38-4000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FAM19A5(25817)
Powiązane kategorie
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| Gene Information human ... FAM19A5(25817) | Gene Information human ... FAM19A2(338811) | Gene Information human ... GFRA3(2676) | Gene Information human ... HBEGF(1839) |
| assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% |
| input sample type plasma | input sample type plasma | input sample type serum | input sample type cell culture supernatant(s) |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
Application
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| RAB1735-1KT | 04061835173501 |