Kluczowe dokumenty
RAB1505
Sigma-Aldrich
Human HPRG ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Wybierz wielkość
96 WELLS
2460,00 zł
2460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
96 WELLS
2460,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
2460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.23 ng/mL
standard curve range: 1.229-300 ng/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... HRG(3273)
Opis ogólny
Ta para przeciwciał ELISA wykrywa ludzką glikoproteinę bogatą w histydynę-prolinę (HRG).
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Protokole.
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy. Wpisz słowo sample w polu tekstowym podanym dla numeru partii.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)