Merck
RAB1476
Sigma-Aldrich
Human GAPHD ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.82 ng/mL
standard curve range: 0.819-200 ng/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... GAPDH(2597)
Opis ogólny
Gen GAPHD (dehydrogenaza gliceraldehydo-3-fosforanowa) jest mapowany na ludzkim chromosomie 12p13.31. GAPHD koduje wielofunkcyjne białko, które jest enzymem glikolitycznym.
Ta para przeciwciał ELISA wykrywa ludzki GAPHD. Inne gatunki nie zostały jeszcze określone.
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Protokole.
Działania biochem./fizjol.
GAPHD (dehydrogenaza gliceraldehydo-3-fosforanowa) jest związana z postępem choroby Huntingtona poprzez zwiększenie cytotoksyczności. Gaphd jest często określany jako enzym glikolityczny i katalizuje szósty etap glikolizy. Enzym Gaphd posiada aktywność glikozylazy uracyl-DNA. Enzym ten reguluje transkrypcję, potranskrypcyjną ekspresję genów, wewnątrzkomórkowy transport błonowy i apoptozę.
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy. Wpisz słowo sample w polu tekstowym podanym dla numeru partii.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A hydrocortisone derivative binds to GAPDH and reduces the toxicity of extracellular polyglutamine-containing aggregates.
Lazarev V F, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 487(3), 723-727 (2017)
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) aggregation causes mitochondrial dysfunction during oxidative stress-induced cell death.
Nakajima H, et al.
The Journal of Biological Chemistry (2017)
Role of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) in DNA repair
Kosova A A, et al.
Biochemistry (Moscow), 82(6), 643-654 (2017)
Prediction of potential cancer-risk regions based on transcriptome data: towards a comprehensive view.
Alisoltani A, et al.
PLoS ONE, 9(5), e96320-e96320 (2014)