RAB1206
Canine Nope ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
About This Item
reaktywność gatunkowa
canine
metody
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
This ELISA antibody pair detects Canine Neighbor of Punc E11 (IGDCC4)
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Inne uwagi
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials