Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 96 wells | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
2440,00 zł
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum sample(s)
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.16 ng/ml
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Thbs2(21826)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity mouse | species reactivity human | species reactivity mouse | species reactivity human |
| Gene Information mouse ... Thbs2(21826) | Gene Information human ... THBS4(7060) | Gene Information mouse ... Epo(13856) | Gene Information human ... THBS2(7058) |
| input sample type serum sample(s) | input sample type cell culture supernatant(s) | input sample type cell culture supernatant(s) | input sample type plasma |
| assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
General description
Application
Please refer to the attached Protocolfor details.
Biochem/physiol Actions
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| RAB1177-1KT | 04061834965329 |