Kluczowe dokumenty
RAB1168
Sigma-Aldrich
Human PCNA ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Wybierz wielkość
96 WELLS
2700,00 zł
2700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
96 WELLS
2700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
2700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2.46 ng/ml
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PCNA(5111)
Opis ogólny
Ta para przeciwciał ELISA wykrywa ludzkie PCNA
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Protokole.
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy. Wpisz słowo sample w polu tekstowym podanym dla numeru partii.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mitali Chattopadhyay et al.
Biochemical pharmacology, 176, 113857-113857 (2020-02-18)
Pancreatic cancer has poor survival rates and largely ineffective therapies. Aspirin is the prototypical anti-cancer agent but its long-term use is associated with significant side effects. NOSH-aspirin belongs to a new class of anti-inflammatory agents that were designed to be
Ehwang Song et al.
Scientific data, 4, 170091-170091 (2017-07-20)
Mass spectrometry (MS) based targeted proteomic methods such as selected reaction monitoring (SRM) are emerging as a promising tool for verification of candidate proteins in biological and biomedical applications. The Clinical Proteomic Tumor Analysis Consortium (CPTAC) of the National Cancer
Niharika Nath et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(7), 12481-12499 (2015-07-18)
Estrogen receptor negative (ER(-)) breast cancer is aggressive, responds poorly to current treatments and has a poor prognosis. The NF-κB signaling pathway is implicated in ER(-) tumorigenesis. Aspirin (ASA) is chemopreventive against ER(+) but not for ER(-) breast cancers. Nitric
Xinpeng Zhou et al.
Frontiers in immunology, 12, 605616-605616 (2021-03-06)
Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune disease. Fibroblast-like synoviocytes (FLS) serve a major role in synovial hyperplasia and inflammation in RA. (5R)-5-hydroxytriptolide (LLDT-8), a novel triptolide derivative, shows promising therapeutic effects for RA and is now in phase II clinical
Questions
  1. Which host species are used for the antibodies in this ELISA?
    1 answer
    1. Both the capture and detection antibodies used in this ELISA are produced in goats.