Przejdź do
RAB1116
Mouse aFGF ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
96 wells
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2680,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
mouse ... Fgf1(14164)
Input:
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 12 pg/ml
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Fgf1(14164)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB1123RAB1043RAB0184
Gene Information
mouse ... Fgf1(14164)
Gene Information
mouse ... Fgf7(14178)
Gene Information
human ... FGF16(8823)
Gene Information
mouse ... Fgf2(54250)
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
input
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 12 pg/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 6 pg/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.82 ng/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 8 pg/mL
standard curve range: 18.8-600 pg/mL
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
General description
This ELISA antibody pair detects Mouse Fibroblast Growth Factor acidic (FGF1)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
RAB1116-1KT04061834964735