Kluczowe dokumenty
RAB1058
Sigma-Aldrich
Human ICOS ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type serum sample(s)
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.2 ng/ml
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ICOS(29851)
Opis ogólny
Ta para przeciwciał ELISA wykrywa ludzką ICOS. Inne gatunki nie zostały określone.
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Protokole.
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy. Wpisz słowo sample w polu tekstowym podanym dla numeru partii.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rajni Kumari et al.
Nature communications, 10(1), 4255-4255 (2019-09-20)
Caspase-10 belongs to the class of initiator caspases and is a close homolog of caspase-8. However, the lack of caspase-10 in mice and limited substrate repertoire restricts the understanding of its physiological functions. Here, we report that ATP-citrate lyase (ACLY)
Qian Xia et al.
FEBS open bio, 9(6), 1137-1143 (2019-04-20)
Abdominal arterial aneurysm (AAA) shares many features with autoimmune diseases and appears to be a T-cell-mediated process. In addition, certain epigenetic changes, including DNA methylation, are associated with AAA. In this study, we investigated epigenetic modifications in regulatory T cells