Przejdź do
RAB0799
Mouse IgE ELISA Kit
Synonim(y):
IgE, Immunoglobulin E
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2440,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
mouse
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Mouse IgE ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of a target protein in biological samples, such as serum, plasma, cell culture supernatants, urine and cell and tissue lysates. Immunoglobulin E (IgE) is involved in the acute allergic reactions. It is also involved in the chronic inflammatory allergic diseases.[1]
The antibody pair provided in this kit recognizes Mouse IgE.
Application
Mouse IgE ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) Kit has been used in the quantification of immunoglobulin E (IgE) levels in bronchoalveolar lavage fluid.[2] It has also been used in the quantification of IgE levels in the sera of mice [3].
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB0797RAB0803RAB0806
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    Karta charakterystyki
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    Karta charakterystyki
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    Karta charakterystyki
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)