Przejdź do
RAB0584
Equine IL2 / Interleukin-2 ELISA Kit
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
96 wells
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3330,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
equine ... IL2(100034204)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
Species reactivity:
equine
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
3330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
equine
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.2 ng/mL
standard curve range: 0.22-160 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
equine ... IL2(100034204)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Equine IL-2.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB0585RAB0574RAB0521
Gene Information
equine ... IL2(100034204)
Gene Information
equine ... IL4(100034225)
Gene Information
canine ... IL2(403989)
Gene Information
bovine ... IL2(280822)
species reactivity
equine
species reactivity
equine
species reactivity
canine
species reactivity
bovine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.2 ng/mL
standard curve range: 0.22-160 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.4 ng/mL
standard curve range: 0.41-100 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 0.2 ng/mL
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
input
-
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    Karta charakterystyki
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    Karta charakterystyki
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    Karta charakterystyki
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)