Przejdź do
RAB0448
Cell-Based ELISA for detecting phospho-STAT4 (pTyr693) in cultured cell lines
96 assays
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2220,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... STAT4(6775)
mouse ... STAT4(20849)
Species reactivity:
mouse, human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
usage
96 assays
species reactivity
mouse, human
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... STAT4(6775)
mouse ... STAT4(20849)
General description
The Cell-Based Stat4 (pTyr693) ELISA kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cells. It can be used for measuring the relative amount of Stat4 (pTyr693) phosphorylation and screening the effects of various treatments, inhibitors (such as siRNA or chemicals), or activators in cultured human and mouse cell lines.
Immunogen
Stat4 (pTyr693) synthetic phosphopeptide
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB0449RAB0450RAB0452
Gene Information
human ... STAT4(6775)
mouse ... STAT4(20849)
Gene Information
human ... STAT4(6775)
mouse ... STAT4(20849)
Gene Information
human ... STAT5A(6776), STAT5B(6777)
Gene Information
human ... STAT6(6778)
mouse ... STAT6(20852)
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
usage
96 assays
usage
192 assays
usage
96 assays
usage
96 assays
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • 5x Blocking Solution (Item F)
    Karta charakterystyki
  • Fixing Solution (Item D)
    Karta charakterystyki
  • HRP-conjugated Anti-Rabbit IgG Concentrate (Item I1)
    Karta charakterystyki
  • HRP-conjugated Anti-Mouse IgG Concentrate (Item I2)
    Karta charakterystyki
  • Uncoated Microplate
    Karta charakterystyki
  • Quenching Solution for Cell-based ELISA Assay (Item E)
    Karta charakterystyki
  • Stop Solution
    Karta charakterystyki
Zobacz wszystko (10)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)