Przejdź do
RAB0450
Cell-Based ELISA for detecting phospho-STAT5 (pTyr694) in cultured cell lines
96 assays
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2420,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
usage
96 assays
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
The Cell-Based Stat5 (pTyr694) ELISA kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cells. It can be used for measuring the relative amount of Stat5 (pTyr694) phosphorylation and screen the effects of various treatments, inhibitors (such as siRNA or chemicals), or activators incultured human cell lines.
Immunogen
Stat5 (pTyr694) synthetic phosphopeptide
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB0452RAB0449RAB0454
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
rat, human, mouse
Gene Information
human ... STAT5A(6776), STAT5B(6777)
Gene Information
human ... STAT6(6778)
mouse ... STAT6(20852)
Gene Information
human ... STAT4(6775)
mouse ... STAT4(20849)
Gene Information
human ... STAT6(6778)
mouse ... STAT6(20852)
rat ... STAT6(362896)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • 5x Blocking Solution (Item F)
    Karta charakterystyki
  • Fixing Solution (Item D)
    Karta charakterystyki
  • HRP-conjugated Anti-Rabbit IgG Concentrate (Item I1)
    Karta charakterystyki
  • HRP-conjugated Anti-Mouse IgG Concentrate (Item I2)
    Karta charakterystyki
  • Uncoated Microplate
    Karta charakterystyki
  • Quenching Solution for Cell-based ELISA Assay (Item E)
    Karta charakterystyki
  • Stop Solution
    Karta charakterystyki
Zobacz wszystko (10)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)