Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
sample type serum
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
2440,00 zł
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type serum
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 40 pg/mL
standard curve range: 41.15-30000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PDGFA(5154)
General description
Immunogen
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity rat | species reactivity human |
| Gene Information human ... PDGFA(5154) | Gene Information human ... PDGFB(5155) | Gene Information rat ... Pdgfa(18590) | Gene Information human ... PDGFA(5154), PDGFB(5155) |
| input sample type plasma | input sample type serum | input sample type serum | input - |
| assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range - |
| technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method - |
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?