Merck
RAB0326
Sigma-Aldrich
C-Peptide EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Synonim(y):
Peptyd C
Wybierz wielkość
1 KIT
2230,00 zł
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
2230,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
moc wejściowa
sample type plasma
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 772 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... INS(3630)
Opis ogólny
The C-Peptide Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting C-Peptide peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay. EIA-CPE-1 only detects C-peptide, not Insulin A or B chain.
Immunogen
C-Peptide , synthetic peptide
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Działania biochem./fizjol.
C-peptide inhibits endothelial dysfunction under high glucose conditions via inhibition of nuclear factor-κB (NF-κB) pathway. Experimental studies suggest that prolonged dosage of physiological concentration of C-peptide to type 1 diabetes patients minimizes diabetes-induced complications, such as glomerular hypertrophy and mesangial matrix expansion by interrupting transforming growth factor β1 (TGF-β1) and tumor necrosis factor α (TNFα) signaling pathway. C-peptide reduces diabetes-induced glomerular hyperfiltration by contraction of the afferent arteriole, dilation of the efferent arteriole, and by inhibition of tubular reabsorption.[1][2] C-Peptide also plays a crucial role in renal pathophysiology.[2] C-peptide binds to a cell surface receptor that is likely to be G-protein coupled. This interaction stimulates various cellular functions such as increasing intracellular Ca2+ concentration, enhancing PI3-K (phosphoinositide 3-kinase) activity, increased endothelial nitric oxide synthase (eNOS) transcription, and activation of the Na+/K+ ATPase and mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling pathway.[3]
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABHRP3HRP-StreptavidinKarta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)