Przejdź do
RAB0213
Human HGF ELISA Kit
for cell and tissue lysates
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2460,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... HGF(3082)
Input:
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
2460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 3 pg/mL
standard curve range: 2.74-2000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... HGF(3082)
General description
The Human HGF ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human HGF cell lysate and tissue lysate.
Immunogen
Recombinant Human HGF
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Human HGF ELISA Kit
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • ELISA 5X Sample Diluent Buffer (Item D2)
    Karta charakterystyki
  • ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)
    Karta charakterystyki
  • 2X Cell Lysis Buffer (Item J)
    Karta charakterystyki
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    Karta charakterystyki
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    Karta charakterystyki
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    Karta charakterystyki
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)