Merck
R9907
Sigma-Aldrich
Progesterone Receptor human
membrane suspension
About This Item
Kod UNSPSC:
51111800
pochodzenie biologiczne
(breast carcinoma cell membranes)
Formularz
membrane suspension
stężenie
~10.6 mg/mL protein
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PGR(5241)
Działania biochem./fizjol.
Membranes are suspended in 50 mM Tris-HCl containing 1.5 mM EDTA, 25 mM Na molybdate, and 1 mM DTT (pH 7.4 at 25 °C).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)