Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 21 kDa
species reactivity
Arabidopsis sp.
concentration
~1.2 mg/mL
technique(s)
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using recombinant AtRac3 expressed in E. coli
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Arabidopsis thaliana ... Rop1(824293)
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| R9529-200UL | 04061838032935 |