Merck
R8282
Sigma-Aldrich
PRKG1, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
CGKI, DKFZp686K042, FLJ36117, MGC71944, PGK
Wybierz wielkość
10 μG
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 μG
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Poziom jakości
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
663-897 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~100 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PRKG1(5592)
Działania biochem./fizjol.
PRKG1 is a homodimer, with each monomer containing a regulatory cGMP-binding domain and a catalytic domain. By Northern blot analysis PRKG1 was shown to be expressed at highest levels in bladder, uterus, adrenal gland, and fallopian tube. PRKG1 plays an important stimulatory role in platelet activation. Expression of recombinant PRKG1 in a reconstituted cell model enhanced von Willebrand factor-induced activation of the platelet integrin alpha-IIb/beta-3. Prkg1 knockout mice showed impaired platelet responses to VWF or low doses of thrombin and prolonged bleeding time. Human platelet aggregation induced by VWF or low-dose thrombin was inhibited by PRKG1 inhibitors but enhanced by cGMP.
Postać fizyczna
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, with 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, and 25% glycerol.
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Orstavik et al.
Genomics, 42(2), 311-318 (1997-06-01)
The type I cGMP-dependent protein kinase (cGK) has been shown to play a crucial role in the relaxation of vascular smooth muscle by lowering the intracellular level of calcium. Two isoforms of type I cGK have been described, type I
Zhenyu Li et al.
Cell, 112(1), 77-86 (2003-01-16)
It is currently accepted that cGMP-dependent protein kinase (PKG) inhibits platelet activation. Here, we show that PKG plays an important stimulatory role in platelet activation. Expression of recombinant PKG in a reconstituted cell model enhanced von Willebrand factor (vWF)-induced activation