Kluczowe dokumenty
R5405
Anti-Rabex-5 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-RAP1, Anti-Rab5 GDP/GTP exchange factor (RABGEF1), Anti-Rabaptin-5-associated exchange factor for Rab5
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~58 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using rat NRK cells fixed and permeabilized with 4% paraformaldehyde followed by 0.4% saponin
western blot: 2-5 μg/mL using whole extracts of mouse brain and human U87 cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RABGEF1(27342)
mouse ... Rabgef1(56715)
rat ... Rabgef1(360797)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)