R4780
RACK1 human
recombinant, expressed in E. coli, >90% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Synonim(y):
Receptor for activated protein kinase C
About This Item
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
>90% (SDS-PAGE)
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
37 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... GNB2L1(10399)
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1