Kluczowe dokumenty
R4282
RF9 trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
1-Adamantanecarbonyl-Arg-Phe-NH2 trifluoroacetate salt
About This Item
Próba
≥97% (HPLC)
rozpuszczalność
H2O: 20 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(N)=O
InChI
1S/C26H38N6O3.C2HF3O2/c27-22(33)21(12-16-5-2-1-3-6-16)31-23(34)20(7-4-8-30-25(28)29)32-24(35)26-13-17-9-18(14-26)11-19(10-17)15-26;3-2(4,5)1(6)7/h1-3,5-6,17-21H,4,7-15H2,(H2,27,33)(H,31,34)(H,32,35)(H4,28,29,30);(H,6,7)/t17-,18+,19-,20-,21-,26-;/m0./s1
Klucz InChI
GPVFYPYIOXHDCU-CFIUKZCSSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)