Merck
R3400
Sigma-Aldrich
Anti-KRAS Antibody
mouse monoclonal, 234-4.2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Nazwa produktu
Monoclonal Anti-c-K-Ras antibody produced in mouse, clone 234-4.2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
234-4.2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 21 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10 μg/mL using normal skin tissue
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRAS(3845)
mouse ... Kras(16653)
rat ... Kras(24525)
Opis ogólny
c-K-Ras lub KRAS (kirsten rat sarcoma-2 virus oncogene) to małe białko wiążące GTP. Znajduje się na ludzkim chromosomie 12p12.1. KRAS ma dwa warianty splicingu, takie jak KRASA i KRASB (protoonkogeny KRAS). Ekspresja KRASA jest ograniczona do określonych tkanek, podczas gdy KRASB ulega ekspresji wszędzie.
Specyficzność
Przeciwciało reaguje z c-K-Ras i v-K-Ras p21. Reaguje krzyżowo z cH-Ras i cN-Ras p21 na immunoblotach.
Immunogen
recombinant p21 protein
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
Mutacja KRAS (onkogenu wirusa mięsaka szczura Kirsten-2) prowadzi do złego rokowania we wczesnym raku odbytnicy.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,05 M buforze fosforanu sodu, pH 7,5, zawierający 0,2% żelatyny i < 0,1% azydku sodu.
Uwaga dotycząca przygotowania
Purified using protein A or G
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jasminka Omerovic et al.
The Biochemical journal, 426(1), 65-72 (2009-11-20)
Oncogenic Ras mutations render the protein constitutively active and promote tumorigenesis via chronic stimulation of effector pathways. In A549 lung adenocarcinoma approx. 50% of the total Ras population is constitutively active, yet these cells display only weak activation of the
David A Iglesias et al.
Molecular cancer therapeutics, 12(12), 2847-2856 (2013-10-01)
Metformin is an oral biguanide commonly used for the treatment of type II diabetes and has recently been demonstrated to possess antiproliferative properties that can be exploited for the prevention and treatment of a variety of cancers. The mechanisms underlying
Candida Zuchegna et al.
Redox report : communications in free radical research, 27(1), 150-157 (2022-07-14)
Although the protooncogenes small GTPases Ras are redox-sensitive proteins, how they are regulated by redox signaling in the central nervous system (CNS) is still poorly understood. Alteration in redox-sensitive targets by redox signaling may have myriad effects on Ras stability
Harrison J Hocker et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(25), 10201-10206 (2013-06-06)
Aberrant signaling by oncogenic mutant rat sarcoma (Ras) proteins occurs in ∼15% of all human tumors, yet direct inhibition of Ras by small molecules has remained elusive. Recently, several small-molecule ligands have been discovered that directly bind Ras and inhibit
Kwang-jin Cho et al.
The Journal of biological chemistry, 287(52), 43573-43584 (2012-11-06)
Oncogenic mutant Ras is frequently expressed in human cancers, but no anti-Ras drugs have been developed. Since membrane association is essential for Ras biological activity, we developed a high content assay for inhibitors of Ras plasma membrane localization. We discovered
Produkty
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.