Merck
R3150
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RhoGAP (p190) antibody produced in mouse
clone D2D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GRLF1, Anti-Glucorticoid Receptor Binding Factor 1, Anti-p190
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
D2D6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~190 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, monkey, human
metody
immunoprecipitation (IP): 4 μg using 500 μg of a human A431 cell RIPA lysate
western blot: 0.5-2 μg/mL using RIPA lysates from human A431 cells
izotyp
IgG
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRLF1(2909)
mouse ... Grlf1(232906)
rat ... Grlf1(306400)
Immunogen
GST fusion protein corresponding to amino acids 180-610 of rat p190 RhoGAP.
Inne uwagi
RhoGAP appears to couple signal transduction via Ras and Rho through its association with RasGAP.
Postać fizyczna
Solution in 0.1 M Tris-glycine, pH 7.4, containing 0.15 sodium chloride and 0.05% sodium azide.
Uwaga dotycząca przygotowania
Purified using protein G.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brajendra K Tripathi et al.
The Journal of cell biology, 218(9), 3060-3076 (2019-07-17)
SRC and ERK kinases control many cell biological processes that promote tumorigenesis by altering the activity of oncogenic and tumor suppressor proteins. We identify here a physiological interaction between DLC1, a focal adhesion protein and tumor suppressor, with SRC and