Przejdź do
R354-05A
Komórki mięśni gładkich aorty szczura: RAOSMC, dorosłe
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2390,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
rat aorta (healthy adult tunica intima and media)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
smooth muscle
Relevant disease(s):
cardiovascular diseases
2390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat aorta (healthy adult tunica intima and media)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
morphology
smooth muscle
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
RAOSMC stanowią doskonały system modelowy do badania wszystkich aspektów funkcji i chorób układu sercowo-naczyniowego, zwłaszcza tych związanych z mechanizmami hiperplazji i przerostu komórek mięśni gładkich błony wewnętrznej prowadzącymi do niedrożności naczyń w miażdżycy i restenozy w stencie.
RAOSMC firmy Cell Applications, Inc. zostały wykorzystane w dziesiątkach badań naukowych w celu:
  • zapewnienia złotego standardu kontroli markerów mięśni gładkich Ͱ-SMA, kalponiny i ekspresji kaldesmonu (Imamura, 2010)
  • Wyjaśnienie szlaków sygnałowych cytokin i czynników wzrostu związanych z molekularną regulacją proliferacji komórek mięśni gładkich, migracji i ogólnej funkcji naczyń krwionośnych (Alexis, 2009; Liu, 2009; Tan, 2009; Ko, 2012; Malabanan, 2012; Santiago, 2012; Newaz, 2013); i wykazanie, że ekstrakt z brzoskwini jest w stanie hamować indukowany przez Ang II wewnątrzkomórkowy wzrost Ca2 + i generowanie ROS, wykazując w ten sposób obietnicę zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym (Kono, 2013).
  • Zbadanie właściwości macierzy zewnątrzkomórkowej i jej roli w zdrowiu układu sercowo-naczyniowego, naprawie uszkodzonych naczyń krwionośnych i skutecznej inżynierii tkankowej (Chiang, 2009; Kothapalli, 2009a,b,c).
  • Wykazać, że produkty degradacji elastyny wywołane hiperglikemią prowadzą do zwapnienia komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych i zidentyfikować periostynę, również związaną ze stresem mechanicznym i reakcjami zapalnymi, jako wczesny marker tego procesu (Shanmugam, 2013; Sinha, 2013; Yamashita, 2013).
  • Opracowanie zaawansowanej technologii stentów, w tym nowych materiałów powierzchniowych i systemów dostarczania leków w celu zapobiegania restenozie i innym okluzyjnym chorobom naczyń (Taite, 2011; Midwinter, 2012; Li, 2013).
Charakterystyka: pozytywny dla ekspresji alfa-aktyny specyficznej dla komórek mięśni gładkich.
Application
Skurcz ściany aorty, rola smc w normalnych warunkach, ciśnienie krwi, dystrybucja natlenowanej krwi przez krążenie ogólnoustrojowe.
Biochem/physiol Actions
Aorta
Preparation Note
  • 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej dla komórek mięśni gładkich szczura zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 16 podwojeń
Należy zapoznać się z protokołem RAOSMC Culture Protocol.
Analysis Note
Each lot was tested for proper morphology, Population Doublings, Negative for HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, mycoplasma, bacteria, and fungi.
Other Notes
Rat Smooth Muscle Cell Basal Medium that contains 10% FBS and 10% DMSO
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)