Merck
R2902
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Retinoid X Receptor γ antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 1373, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-hRXRγ
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1373, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 60 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL using HeLa cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RXRG(6258)
Immunogen
syntetyczny peptyd pochodzący z N-końca ludzkiego RXRγ.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, z 0,08% azydkiem sodu jako środkiem konserwującym.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)