Merck
R1645
Sigma-Aldrich
Ranatachykinin A
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
Lys-Pro-Ser-Pro-Asp-Arg-Phe-Tyr-Gly-Leu-Met-NH2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C60H92N16O15S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1309.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥97% (HPLC)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@@H](N)CCCCN)C(N)=O
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Four novel tachykinins in frog (Rana catesbeiana) brain and intestine.
K Kangawa et al.
Regulatory peptides, 46(1-2), 81-88 (1993-07-02)