Kluczowe dokumenty
R123
RBI 257 maleate salt
solid
Synonim(y):
1-[4-Iodobenzyl]-4-[[2-[3-isopropoxy]pyridyl]-methylamino]piperidine maleate salt, p-Iodo-U-101,958 maleate salt
About This Item
Formularz
solid
kolor
white
rozpuszczalność
H2O: 0.2 mg/mL
ethanol: 1 mg/mL
0.1 M HCl: 7 mg/mL
DMSO: 9 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CC(C)Oc1cccnc1N(C)C2CCN(CC2)Cc3ccc(I)cc3
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)