Merck
R1031
Sigma-Aldrich
RSK1, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
HU-1, MAPKAPK1A, RPS6KA1, S6K-alpha 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Poziom jakości
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
159-215 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~108 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... RPS6KA1(6195)
Opis ogólny
Kinaza α-1 białka rybosomalnego S6 (RPS6KA1) lub RSK1 jest członkiem rodziny RSK (rybosomalna kinaza S6), która składa się z kinaz serynowo-treoninowych regulowanych czynnikiem wzrostu. RSK1 zawiera 2 nieidentyczne domeny katalityczne kinazy. RSK1 koduje przewidywane 735-aminokwasowe białko zawierające 2 różne sekwencje miejsca wiążącego ATP. Transkrypt RSK1 jest obecny w limfocytach, mięśniach szkieletowych, wątrobie i tkance tłuszczowej.
Działania biochem./fizjol.
Kinazy rybosomalne S6 (RSK) są zaangażowane w aktywację kaskady kinazy aktywowanej mitogenami (MAPK) oraz stymulację proliferacji i różnicowania komórek. Białko to hamuje proapoptotyczną funkcję BAD poprzez jego fosforylację. RSK1 fosforyluje różne substraty, w tym członków szlaku sygnałowego kinazy aktywowanej mitogenami (MAPK).
Postać fizyczna
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, with 150 mM NaCl, 0.2 5mM DTT, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, and 25% glycerol.
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S D Gross et al.
Science (New York, N.Y.), 286(5443), 1365-1367 (1999-11-13)
Before fertilization, vertebrate eggs are arrested in metaphase of meiosis II by cytostatic factor (CSF), an activity that requires activation of the mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway. To investigate whether CSF arrest is mediated by the protein kinase p90Rsk, which
Jingfeng Zhang et al.
Nucleic acids research, 48(16), 9361-9371 (2020-07-28)
Human Y-box binding protein 1 (YB-1) is a multifunctional protein and overexpressed in many types of cancer. It specifically recognizes DNA/RNA through a cold shock domain (CSD) and regulates nucleic acid metabolism. The C-terminal extension of CSD and the phosphorylation
D E Moller et al.
The American journal of physiology, 266(2 Pt 1), C351-C359 (1994-02-01)
Serine-threonine protein kinases in the ribosomal S6 kinase (rsk or p90rsk) family have been implicated as signaling intermediates in the cellular response to several growth factors. To investigate the molecular diversity of human p90rsk isoforms, mixed degenerate oligonucleotide polymerase chain
Rsk1 mediates a MEK-MAP kinase cell survival signal.
Shimamura A
Current Biology (2000)