QPREST27836
SILu™PrEST ZCPW2
SILuPrESTs Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
About This Item
rekombinowane
expressed in E. coli LysA ArgA BL21(DE3)
Próba
>80% (SDS-PAGE)
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 26kDa including tags
oczyszczone przez
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
opakowanie
pkg of 1nmol × 5 vials
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
sekwencja immunogenna
TATPDESEEGHGEEINMGEKLSKCSPEAPAGSLFENHYEEDYLVIDGIKLKAGECIEDITNKFKEIDALMSEF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ZCPW2(152098)
Opis ogólny
Zastosowanie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
The SILuPrEST standards are produced using metabolic labeling with heavy isotope labeled (15N, 13C) Lysine and Arginine residues, with greater than 99% isotopic label incorporation.
GSSHHHHHHSSGLVPRGSHMASLAEAKVLANRELDKYGVSDYHKNLINNAKTVEGVKDLQAQVVESAKKARISEATDGLSDFLKSQTPAEDTVKSIELAEAKVLANRELDKYGVSDYYKNLINNAKTVEGVKALIDEILAALPGTFAHYMDPNSSSVDKLAAA.
The specific human protein sequence begins directly after ′VDKLAAA′.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1