Przejdź do zawartości
PZ0213
PF-04418948
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-(4-Fluorobenzoyl)-3-[[(6-methoxy-2-naphthalenyl)oxy]methyl]-3-azetidinecarboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H20FNO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(=O)N2CC(C2)(COc3cc4c(cc(cc4)OC)cc3)C(=O)O
InChI
1S/C23H20FNO5/c1-29-19-8-4-17-11-20(9-5-16(17)10-19)30-14-23(22(27)28)12-25(13-23)21(26)15-2-6-18(24)7-3-15/h2-11H,12-14H2,1H3,(H,27,28)
InChI key
LWJGMYMNSNVCEM-UHFFFAOYSA-N
Application
PF-04418948 has been used in TG (trigeminal ganglion) explant culture.
Biochem/physiol Actions
PF-04418948 is a PGE2 Receptor (EP2) specific antagonist (IC50 = 16 nM) with greater than 2000-fold selectivity over other EP subtypes. PF-04418948 inhibits EP2 activity in smooth muscle preps from human, dog and mouse.
PF-04418948 is a PGE2 Receptor (EP2) specific antagonist.
PF-04418948 represses the formation of colorectal tumor.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)