Merck
PZ0374
Sigma-Aldrich
PF-06446846 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(3-Chloropyridin-2-yl)-N-((3R)-piperidin-3-yl)-4-(3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridin-3-yl)benzamide hydrochloride
Wybierz wielkość
5 MG
687,00 zł
25 MG
2760,00 zł
687,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
687,00 zł
25 MG
2760,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H20ClN7O · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
433.89 (free base basis)
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NA.77
687,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D -60 to -50°, c = 1 in methanol
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white to beige
rozpuszczalność
H2O: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O=C(C1=CC=C(N2C(N=CC=C3)=C3N=N2)C=C1)N([C@H]4CNCCC4)C5=C(Cl)C=CC=N5
InChI
1S/C22H20ClN7O/c23-18-5-2-12-25-20(18)29(17-4-1-11-24-14-17)22(31)15-7-9-16(10-8-15)30-21-19(27-28-30)6-3-13-26-21/h2-3,5-10,12-13,17,24H,1,4,11,14H2/t17-/m1/s1
Klucz InChI
FDTXHWQFIXYHCL-QGZVFWFLSA-N
Działania biochem./fizjol.
PF-06446846 is a selective orally active PCSK9 inhibitor that appears to act by causing the ribosome to stall when synthesizing PCSK9. PCSK9 binds to the LDL receptor, preventing it from removing LDL cholesterol from the blood. PF-06446846 was found to reduce plasma PCSK9 and total cholesterol levels in rats.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nathanael G Lintner et al.
PLoS biology, 15(3), e2001882-e2001882 (2017-03-23)
Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) plays a key role in regulating the levels of plasma low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C). Here, we demonstrate that the compound PF-06446846 inhibits translation of PCSK9 by inducing the ribosome to stall around codon 34
Questions
  1. Re: PZ0374 (PF-06446846 hydrochloride) I see that it is recommended to resuspend in H2O at 2 mg/mL. Would this solution then be stored at -20 degrees? How long is it stable in this format? Thank you, Maya
    1 answer
    1. The stability of this product in solution has not been determined.