Merck
PZ0294
Sigma-Aldrich
PF-04880594
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[[4-[1-(2,2-Difluoroethyl)-3-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-pyrimidinyl]amino]-propanenitrile, PF 04880594
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16F2N8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.38
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
FC(F)CN(N=C1C2=CC(C=CN3)=C3N=C2)C=C1C4=NC(NCCC#N)=NC=C4
InChI
1S/C19H16F2N8/c20-16(21)11-29-10-14(15-3-7-25-19(27-15)24-5-1-4-22)17(28-29)13-8-12-2-6-23-18(12)26-9-13/h2-3,6-10,16H,1,5,11H2,(H,23,26)(H,24,25,27)
Klucz InChI
HFYMVDKBZONUOJ-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
PF-04880594 is a potent and selective RAF inhibitor that inhibits both wild-type and mutant BRAF and CRAF. PF-04880594 potently inhibits tumor growth in BRAF-mutant melanoma xenograft models.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)