Merck
PZ0219
Sigma-Aldrich
PF-06297470
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-Methyl-3-(4-methyl-3-pyridinyl)-6-(2-pyridinylmethoxy)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16N6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(N=C1C2=C(C)C=CN=C2)C3=C1N=CC(OCC4=NC=CC=C4)=N3
InChI
1S/C18H16N6O/c1-12-6-8-19-9-14(12)16-17-18(24(2)23-16)22-15(10-21-17)25-11-13-5-3-4-7-20-13/h3-10H,11H2,1-2H3
Klucz InChI
RDLSKDOSNKLEAQ-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
PF-06297470 is a potent negative allosteric modulator of the Metabotropic Glutamate Receptor 5 (mGluR5). PF-06297470 binds to mGluR5 with a Ki of 0.9 nM. The compound PF-06297470 displays slight antagonism of mGluR1 (IC50 = 30.5 mM), with no agonist or antagonist activities against any other mGlu receptor subtype at concentrations up to 50 mM. PF-06297470 reduces dyskinesia in a rodent (MPTP)-rendered Parkinsonian model of L-DOPA-induced dyskinesia (PD-LID).
Cechy i korzyści
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gopinath S Palanisamy et al.
Toxicologic pathology, 43(7), 995-1003 (2015-06-11)
Three orally administered metabotropic glutamate receptor 5 (mGluR5) negative allosteric modulators caused skin lesions consistent with delayed type-IV hypersensitivity in cynomolgus macaques in 2- and 12-week toxicity studies. Several monkeys developed macroscopic skin lesions in multiple locations after 8 to
Produkty
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience