Przejdź do
PZ0180
Delavirdine mesylate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[2-[[4-[3-[(1-Methylethyl)amino]-2-pyridinyl]-1-piperazinyl]carbonyl]-1H-indol-5-yl]methanesulfonamide mesylate, Rescriptor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
657,00 zł
558,45 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2370,00 zł
2014,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H28N6O3S · CH3SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
552.67
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
558,45 zł
Cena katalogowa657,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
mp
315 °C
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CC(C)Nc1cccnc1N2CCN(CC2)C(=O)c3cc4cc(NS(C)(=O)=O)ccc4[nH]3
InChI
1S/C22H28N6O3S.CH4O3S/c1-15(2)24-19-5-4-8-23-21(19)27-9-11-28(12-10-27)22(29)20-14-16-13-17(26-32(3,30)31)6-7-18(16)25-20;1-5(2,3)4/h4-8,13-15,24-26H,9-12H2,1-3H3;1H3,(H,2,3,4)
InChI key
MEPNHSOMXMALDZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Delavirdine is a non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI). It is used as part of highly active antiretroviral therapy (HAART) for the treatment of human immunodeficiency virus (HIV) type 1.
Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI); Anti-retroviral.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PZ0254PZ0184PZ0121
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
color
white to tan
color
, white to yellow to brown
color
white to beige
color
brown-red
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)