Przejdź do
SML0091
L-Dopa ethyl ester
≥98% (HPLC), Dopaminergic acent, powder
Synonim(y):
3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine ethyl ester, 3-Hydroxy-L-tyrosine ethyl ester, Etilevodopa, L-Dopa ethyl ester, L-Dopa-Et, Levodopa ethyl ester, O-Ethyl-DOPA, TV-1203
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
574,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.24
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
574,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Dopa ethyl ester, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +15 to +19°, c = 1 in methanol ([α]/D)
color
white to tan
solubility
H2O: ≥12 mg/mL at warmed to 60 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H15NO4/c1-2-16-11(15)8(12)5-7-3-4-9(13)10(14)6-7/h3-4,6,8,13-14H,2,5,12H2,1H3/t8-/m0/s1
InChI key
NULMGOSOSZBEQL-QMMMGPOBSA-N
Gene Information
human ... DRD3(1814)
Application
L-Dopa ethyl ester has been used to study the protective effects of piperlongumine (PLG) on rotenone-induced Parkinson disease (PD).
Biochem/physiol Actions
L-Dopa ethyl ester is a prodrug of levodopa that has greater gastric solubility. The drug is rapidly hydrolyzed to levodopa by nonspecific esterases in the gastrointestinal tract. L-Dopa ethyl ester (etilevodopa)-carbidopa treatment was well tolerated but did not demonstrate better efficacy compared with standard levodopa-carbidopa treatment. L-Dopa ethyl ester should have a significant brain penetration following an administration by injection.
L-Dopa ethyl ester is prodrug of levodopa that has greater gastric solubility; antiparkinsonian agent
L-Dopa ethyl ester (L-Dopa) is a dopamine replacement drug. It is used as a potent therapeutic for Parkinson disease (PD). L-Dopa has some long-term side effects, such as the deterioration of motor function.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine and Norepinephrine Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L04000001361009D1507
Levodopa European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
L0400000
Levodopa
Lewodopa United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1361009
Lewodopa
form
powder
form
-
form
-
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: ≥12 mg/mL at warmed to 60 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to tan
color
-
color
-
color
white to off-white
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)