PZ0172
Gisadenafil besylate salt
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-[2-Ethoxy-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)sulfonyl]-3-pyridinyl]-3-ethyl-2,6-dihydro-2-(2-methoxyethyl)-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one benzenesulfonate besylate salt, UK 369003, UK 369003-26
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
DMSO: >35 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OS(=O)(=O)c1ccccc1.CCOc2ncc(cc2C3=NC(=O)c4nn(CCOC)c(CC)c4N3)S(=O)(=O)N5CCN(CC)CC5
InChI
1S/C23H33N7O5S.C6H6O3S/c1-5-18-19-20(27-30(18)12-13-34-4)22(31)26-21(25-19)17-14-16(15-24-23(17)35-7-3)36(32,33)29-10-8-28(6-2)9-11-29;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h14-15H,5-13H2,1-4H3,(H,25,26,31);1-5H,(H,7,8,9)
Klucz InChI
STFRDYSZKVPPQF-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) catalyze the hydrolysis of cAMP and/or cGMP. There are 11 different mammalian PDE families.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.