PZ0115
CP-31398 dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N′-[2-[2-(4-Methoxyphenyl)ethenyl]-4-quinazolinyl]-N,N-dimethyl-1,3-propanediamine dihydrochloride hydrate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
warunki przechowywania
desiccated
kolor
yellow
rozpuszczalność
H2O: ≥20 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.Cl.Cl.COc1ccc(cc1)\C=C\c2nc(NCCCN(C)C)c3ccccc3n2
InChI
1S/C22H26N4O.2ClH.H2O/c1-26(2)16-6-15-23-22-19-7-4-5-8-20(19)24-21(25-22)14-11-17-9-12-18(27-3)13-10-17;;;/h4-5,7-14H,6,15-16H2,1-3H3,(H,23,24,25);2*1H;1H2/b14-11+;;;
Klucz InChI
JXIVIAMOMIONKY-UWCBQFGESA-N
informacje o genach
human ... TP53(7157)
mouse ... TP53(22059)
rat ... TP53(24842)
Zastosowanie
- to evaluate its effects on the upregulation of miRNA in human neuroblastoma cells
- to study its effects on arsenic trioxide (ATO) stabilization of p53 folding
- to study its effects on regulation of miR-34 in PC12 cells
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.