PZ0112
PD-184161
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-Bromo-2-[(2-chloro-4-iodophenyl)amino]-N-(cyclopropylmethoxy)-3,4-difluoro-benzamide, PF-1529483, PF-3011370, UK-287074
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
DMSO: >10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(Nc2ccc(I)cc2Cl)c(cc1Br)C(=O)NOCC3CC3
InChI
1S/C17H13BrClF2IN2O2/c18-11-6-10(17(25)24-26-7-8-1-2-8)16(15(21)14(11)20)23-13-4-3-9(22)5-12(13)19/h3-6,8,23H,1-2,7H2,(H,24,25)
Klucz InChI
VJNZMSLGVUSPCF-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
The extracellular signal regulated kinase (ERK1 and ERK2) pathways are activated by mitogens and play an important role in controlling cell growth and differentiation.