Informacje o tej pozycji
usage
sufficient for 10 purifications
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Human IgG 20-25 mg
Mouse IgG1 8-12 mg
Mouse IgG2a 10-15 mg
Mouse IgG2b 6-10 mg
Mouse IgG3 15-20 mg
Rabbit IgG 8-12 mg
Goat IgG 2-4 mg
Bovine IgG 8-12 mg
Features and Benefits
- High capacity - purify up to 8 mg of mouse IgG or 25 mg of human IgG per column run
- Specific - will only bind IgG
- Easy to use - antibody is eluted and desalted in a single step, ready to use
- Gentle - avoids prolonged exposure of the antibody to low pH
Disclaimer
Tylko elementy zestawu
- Binding Buffer 225 mL
- Desalting Cartridge 1 ea
- Elution Buffer 75 mL
- HEPES Buffer 225 mL
- 5 ml Syringe 1
- 10 ml Syringe 1
- Protein A Cartridge 1 mL
- Regeneration Buffer 75 mL
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Eyes,Central nervous system
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Protokoły oczyszczania przeciwciał dają preparaty zawierające endogenne IgG wraz ze specyficznymi przeciwciałami.
Antibody purification protocols yield preparations containing endogenous IgG alongside specific antibodies.
Powiązane treści
Instructions