Merck
PRS4559
Sigma-Aldrich
Anti-CAPS1 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CADPS1, Anti-CAPS, Anti-Ca++-dependent secretion activator, Anti-Calcium-dependent secretion activator 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CADPS(8618)
Immunogen
a 20 amino acid peptide near the carboxy-terminus of the human CAPS1.
Powiązanie
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4559.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2