Key Documents
PRS4551
Sigma-Aldrich
Anti-Unc93a antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Unc-93 homolog A (C. elegans)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UNC93A(54346)
Immunogen
a 18 amino acid peptide from near the carboxy-terminus of human Unc93a.
Powiązanie
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4551.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2