Kluczowe dokumenty
PRS3997
Sigma-Aldrich
Anti-TMP21 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-TMED10, Anti-Transmembrane emp24-like trafficking protein 10 (yeast)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TMED10(10972)
Immunogen
19-aminokwasowy peptyd pochodzący z bliskiego końca karboksylowego ludzkiego TMP21.
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3997.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Natalia Lis et al.
Journal of cell science, 134(11) (2021-06-05)
NKG2D (also known as KLRK1) is a crucial natural killer (NK) cell-activating receptor, and the murine cytomegalovirus (MCMV) employs multiple immunoevasins to avoid NKG2D-mediated activation. One of the MCMV immunoevasins, gp40 (m152), downregulates the cell surface NKG2D ligand RAE-1γ (also