Kluczowe dokumenty
PRS3865
Sigma-Aldrich
Anti-UNG1 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Uracil-DNA glycosylase, Anti-Uracil-DNA glycosylase 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UNG(7374)
Immunogen
13-aminokwasowy peptyd pochodzący z bliskiego końca aminowego ludzkiego UNG1.
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3865.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiao Yao et al.
PloS one, 10(10), e0139416-e0139416 (2015-10-09)
We have previously shown that mitochondria-targeted vitamin E (Mito-Vit-E), a mtROS specific antioxidant, improves cardiac performance and attenuates inflammation in a pneumonia-related sepsis model. In this study, we applied the same approaches to decipher the signaling pathway(s) of mtROS-dependent cardiac