Kluczowe dokumenty
PRS3597
Sigma-Aldrich
Anti-IRAK2 (ab3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Interleukin-1 receptor-associated kinase 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Irak2(108960)
Immunogen
peptyd odpowiadający 16 aminokwasom w pobliżu końca karboksylowego mysiej IRAK2a, wspólny dla wszystkich czterech izoform.
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3597.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)