Kluczowe dokumenty
PRS2271
Sigma-Aldrich
Anti-FLASH antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Caspase 8 associated protein 2
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 220 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CASP8AP2(9994)
Powiązane kategorie
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom w pobliżu końca karboksylowego ludzkiego FLASH, które różnią się od mysich o jeden aminokwas.
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP2271.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)