Merck
PP2357
Zestaw wektorów promotora drożdży
plasmid vectors for molecular cloning
Synonim(y):
cloning vector, expression vector, molecular cloning vector, plasmid, plasmid vector, vector
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352200
Promoter:
Promoter name: TEF1
Promoter activity: constitutive
Promoter type: yeast
Origin of replication:
2Micron, pUC (500 copies)
Bacteria selection:
kanamycin
Pozwól nam pomóc
form
buffered aqueous solution
bacteria selection
kanamycin
origin of replication
2Micron, pUC (500 copies)
promoter
Promoter name: TEF1
Promoter activity: constitutive
Promoter type: yeast
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Klonowanie molekularne często korzysta z optymalizacji wektora używanego do ekspresji.
Użyj tego pakietu plazmidów, aby porównać pięć różnych promotorów drożdży, z których każdy napędza ekspresję wybranego genu wstawionego do MCS. Pakiet zawiera silne, średnie i słabe promotory konstytutywne oraz jeden promotor indukowalny. Każdy plazmid zawiera gen selekcyjny URA3. Powinno to pozwolić na łatwe określenie, który promotor zapewnia pożądany poziom ekspresji interesującego nas genu i selekcję transformowanych komórek drożdży. Ten zestaw plazmidów został zaprojektowany tak, aby był kompatybilny z wieloma technikami klonowania. Miejsce wielokrotnego klonowania zawiera szereg standardowych, powszechnie używanych miejsc restrykcyjnych do klonowania. Korzystając z tych miejsc, geny można wstawiać przy użyciu standardowych metod klonowania z ligazą DNA. Można również stosować inne metody, takie jak klonowanie niezależne od ligazy (LIC) Gibson Assembly InFusionHD lub Seamless GeneArt, a ponieważ wszystkie nasze plazmidy są oparte na tym samym szkielecie, ta sama metoda może być stosowana do klonowania we wszystkich naszych wektorach katalogowych.
Uwagi dotyczące miejsca wielokrotnego klonowania: Istnieje kilka ważnych miejsc w MCS. Obejmują one miejsce NcoI, miejsce XbaI oraz miejsca BsgI i BseRI. Miejsce NcoI zawiera kodon startowy, który znajduje się bezpośrednio za miejscem wiązania rybosomalnego Kozak i Shine-Dalgarno. Pozwala to na optymalne pozycjonowanie genów, gdy kodon startowy jest umieszczony w tym miejscu. Jeśli nie jest to wymagane i chcesz użyć miejsca poniżej do klonowania genów, możesz usunąć miejsce NcoI poprzez rozszczepienie plazmidu za pomocą KpnI. Miejsce XbaI zawiera kodon stop. Ten kodon stop jest umieszczony w określonej pozycji w stosunku do miejsc BsgI i BseRI, które znajdują się bezpośrednio za nim. Kiedy BseRI lub BsgI rozszczepiają plazmid, wytwarzają nawis TA od kodonu stop w miejscu XbaI, który jest kompatybilny ze wszystkimi naszymi plazmidami znaczników peptydowych ciętymi w tych samych miejscach. Miejsca BseRI i BsgI są niepalindromowe i rozszczepiają określoną liczbę zasad z dala od miejsca wiązania. Za każdym razem, gdy klonujemy gen w naszym miejscu wielokrotnego klonowania, zawsze umieszczamy kodon start i stop w tych samych pozycjach w MCS. Jeśli początki i końce genów nie są kompatybilne z NcoI i XbaI, przedłużamy sekwencję do najbliższych miejsc zewnętrznych, ale utrzymujemy spójne lokalizacje kodonów start i stop.
Terminacja transkrypcji:<p>Plazmidy te zawierają trzy alternatywne terminatory transkrypcji dla ekspresji bakterii ssaków i bakteriofagów (T7). Oznacza to, że tylko promotor musi zostać zmieniony, aby zmienić używany system ekspresji. Sprzedajemy wiele promotorów, które mogą być używane w każdym z tych systemów. Obecność każdego terminatora nie zmniejsza ekspresji w alternatywnych systemach.
Status własności intelektualnej: Zgodnie z naszą polityką przyjazną dla własności intelektualnej, plazmid ten jest sprzedawany bez praw dostępu i może być wykorzystywany do wytwarzania produktów komercyjnych. Jednak sam plazmid (lub jego pochodne) nie może być sprzedawany.
Analysis Note
Aby wyświetlić certyfikat analizy dla tego produktu, należy odwiedzić stronę www.oxgene.com .
Other Notes
Aby wyświetlić informacje o sekwencji dla tego produktu, odwiedź stronę produktu .
Legal Information
Plazmidy te są sprzedawane bez praw dostępu i mogą być wykorzystywane do wytwarzania produktów komercyjnych. Jednak same plazmidy (lub ich pochodne) nie mogą być sprzedawane.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • OGS534PSF-TEFI-URA3 - URACIL YEAST SELECTION PLASMID, plasmid vector for molecular cloningKarta charakterystyki
  • OGS535PSF-STE5-URA3 - WEAK PROMOTER YEAST PLASMID, plasmid vector for molecular cloningKarta charakterystyki
  • OGS536PSF-GAL1-URA3 - GALACTOSE INDUCIBLE YEAST PLASMID, plasmid vector for molecular cloningKarta charakterystyki
  • OGS537PSF-ADH1-URA3 - MEDIUM STRENGTH YEAST PROMOTER PLASMID, plasmid vector for molecular cloningKarta charakterystyki
  • OGS538PSF-TPI1-URA3 - STRONG PROMOTER YEAST PLASMID, plasmid vector for molecular cloningKarta charakterystyki
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)