Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
PLA0308
Sigma-Aldrich
Goat anti-RelA Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klasa czystości
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 2- 10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nr dostępu
NP_068810.2
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
goat ... RelA(5970)
Immunogen
Epitop rozpoznawany przez PLA0308 mapuje się do regionu pomiędzy resztami 501 do 551 ludzkiego Reticuloendotheliosis Viral Oncogene Homolog A przy użyciu numeracji podanej we wpisie NP_068810.2 (GeneID 5970).
Postać fizyczna
Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 containing 0.09% Sodium Azide
Inne uwagi
RelA, jest jedną z pięciu monomerycznych podjednostek, które są częścią rodziny białek Rel, które dimeryzują tworząc czynnik transkrypcyjny NF-kappa B (czynnik jądrowy, który wiąże wzmacniacz genu łańcucha lekkiego kappa immunoglobulin). Członkowie rodziny białek Rel obejmują NF-kappa B1/p50, NF-kappa B2/p52, RelA/p65, c-Rel i RelB. Każdy członek Rel posiada charakterystyczną 300 aminokwasową N-końcową domenę homologii Rel (RHD), która pośredniczy w wiązaniu DNA, dimeryzacji, lokalizacji jądrowej i wiązaniu inhibitorów.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)