Epitop rozpoznawany przez PLA0283 mapuje się do regionu między resztami 300 i 350 ludzkiego genu podatności na nowotwory 101 przy użyciu numeracji podanej we wpisie NP_006283.1 (GeneID 7251).
Postać fizyczna
Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 containing 0.09% Sodium Azide
Inne uwagi
Białko genu podatności na nowotwory 101 (TSG101) jest składnikiem kompleksu ESCRT-I, regulatora procesu transportu pęcherzykowego. TSG101 pośredniczy w łączeniu się kompleksów ESCRT-0 i ESCRT-I. TSG101 wiąże się z ubikwitynowanymi białkami ładunku i jest wymagany do sortowania endocytarnych ubikwitynowanych ładunków do ciał wielopęcherzykowych (MVB). TSG101, wraz z CEP55, jest wymagany do zakończenia cytokinezy [zaczerpnięte z Universal Protein Resource (UniProt) www.uniprot.org/uniprot/Q99816].